Learn More
(R)-2-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-4,8-diol Chlorhydrate monohydraté, Mikromol™
Code produit 17940946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940946 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0081.170025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(R)-2-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-4,8-diol chlorhydrate monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate
CAS 1007885-60-0
Noms d’analytes ou de composants (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N O2 . Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4,8-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (4R)-, (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol hydrochloride monohydrate, Phenylephrine Related Compound F as Hydrochloride Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH.H2O/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H;1H2/t10-;;/m0../s1
SMILES O.Cl.CN1C[C@H](O)c2cccc(O)c2C1
Nom IUPAC (4R)-2-méthyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol ;hydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 233.69
Quantité 25 mg
Poids de la formule 233,082 g/mol