Learn More
(R)-2-méthyl-1-phénylpropan-1-amine chlorhydrate, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 51600-25-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10H15N.ClH |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (αR)-α-(1-Methylethyl)benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@@H](N)c1ccccc1 |
| Afficher plus |