Learn More
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-acide carboxylique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410548
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11410548
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24678.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4042-36-8 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid serves as a building block in the synthesis of diphthamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique sert de bloc de construction dans la synthèse du diphthamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants / réducteurs forts, des acides forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4042-36-8
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.115
Numéro MDL MFCD00066212
Clé InChI ODHCTXKNWHHXJC-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-pyroglutamic acid, 5-oxo-d-proline, r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-pyr-oh, 2r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-proline, 5-oxo, r-+-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-pyrrolidone-2-carboxylic acid, r-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
CID PubChem 439685
ChEBI CHEBI:16924
Nom IUPAC Acide (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(=O)NC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 82133
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +10.5° (c=5 in Water)
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté ≥98%