Learn More
(R)-3-Amino-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4812513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10225074
Marque: Thermo Scientific Acros 397880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66211-46-9 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66211-46-9
Formule moléculaire C3H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Clé InChI KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol
CID PubChem 6994409
Nom IUPAC (2R)-3-aminopropane-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-1, 2-propanediol
Point de fusion 54°C to 56°C
Point d’ébullition 163°C (15.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH(OH)CH2OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-3-Amino-1,2-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.