Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de l’acide (R)-3-amino-3-phénylpropanoïque, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-57642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10551292
Marque: Thermo Scientific Acros 362990010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 340188-50-3 | C11H15NO2·HCl | 229.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 340188-50-3
Formule moléculaire C11H15NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 229.7
Numéro MDL MFCD02259750
Clé InChI ATSZQDTVNRNXKB-HNCPQSOCSA-N
Synonyme r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, pubchem13851, r-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hyd, r-3-amino-3-phenylpropionic acid ethyl ester hcl, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid ethyl ester hydro chloride
CID PubChem 2734508
Nom IUPAC (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 119°C
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.7
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Poudre