Learn More
Acide (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-bromophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15449525
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15449525
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52033.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501015-16-3
Formule moléculaire C14H18BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.205
Numéro MDL MFCD03427962
Clé InChI UTYRIGRZLZNTLR-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-n-boc-3-bromo-beta-phenylalanine, r-3-3-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-bromophenyl propionic acid, boc-s-3-amino-3-3-bromophenyl-propionic acid, 3r-3-3-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-bromophenyl-propionic acid, boc-d-?-phe 3-br-oh, boc-d-beta-phe 3-br-oh
CID PubChem 2761727
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(3-bromophényl)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +44° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 344.2
Pourcentage de pureté 97%