Learn More
Chlorhydrate de (R)-3-hydroxypyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-3-Le chlorhydrate d’hydroxypyrrolidine est utilisé comme intermédiaire de darifénacine.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
(R)-3-Le chlorhydrate d’hydroxypyrrolidine est utilisé comme intermédiaire de darifénacine.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride |
Point de fusion | 104°C to 107°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4450078 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO. |
Rotation optique | −7.6° (c=3.5 in Methanol) |
Poids de la formule | 123.58 |
Pourcentage de pureté | 97% |