Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage électronique - 5 000 ml
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Aucun refroidisseur à recirculation
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C)
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
Type d’assemblage de la verrerie:
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT)
Affichage:
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence.
- Sa conception modulaire permet d’étendre le Rotavapor™ R-300 à un système entièrement intégré, dans lequel chaque composant est régulé par une interface centrale.
Specifications
Specifications
| Description | Levage électronique |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (métrique) | 5 000 ml |
| Vitesse | 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 220°C |
| Affichage | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
| Comprend | Aucun refroidisseur à recirculation |
| Type d’assemblage de la verrerie | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) |
| Type | Rotary Evaporator System |
| Joint conique standard | SJ 29/32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction