Learn More
(R)-6-(4-Aminophényl)-4,5-dihydro-5-méthyl-3(2H)-pyridazinone, TRC
Code produit 30133432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133432 500 mg 500mg
30004858 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA622630500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101328-85-2
Formule moléculaire C11 H13 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Synonyme Levosimendan Impurity 6
Nom IUPAC (4R)-3-(4-aminophényl)-4-méthyl-4,5-dihydro-1H-pyridazine-6-one
SMILES C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon
Noms d’analytes ou de composants (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 500 mg
Poids de la formule 203.1059