Learn More
(R)-Anabasine, >98% ee, TRC
Code produit 30134692
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134692 2.5 mg 2.50mg
30133260 5 mg 5mg
18040320 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6371652.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34366-21-7
Formule moléculaire C10 H14 N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Synonyme Pyridine, 3-(2R)-2-piperidinyl-, 2αH-Anabasine (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (R)-, 3-(2R)-2-Piperidinylpyridine, (+)-Anabasine, (2'R)-Anabasine, (R)-Anabasine
Nom IUPAC 3-[(2R)-piperidin-2-yl]pyridine
SMILES C1CC[C@@H](NC1)c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Anabasine
Noms d’analytes ou de composants (R)-Anabasine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 2.5 mg
Poids de la formule 162.1157