Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human APRIL/TNFSF13 (HEK293-expressed) Protein
Code produit. 18369617
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris-HCl et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris-HCl et du NaCl.
Conditionnement:
10µg
Code produit. 18369617
Marque: R&D Systems™ 5860AP010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using anti-IgM stimulated mouse B cells. The ED50 for this effect is 5-25 ng/mL in the presence of goat anti-mouse IgM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O75888
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du Tris-HCl et du NaCl avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 8741
Poids moléculaire M.W. (Observed): 26 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 21.7 kDa
Nom APRIL/TNFSF13
Quantité 10 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human APRIL/TNFSF13 protein HA (YPYDVPDYA) GCN4-IZ GGGSGGGSGGGS Human April (Ala105-Leu250) (N-terminus) Accession # O75888 (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Noncovalently-linked homotrimer
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) TNFSF13
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Pureté ou qualité >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protéine APRIL/TNFSF13