Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD155/PVR His-tag Protein
Code produit. 18128380
Click to view available options
Formule:
Fourni sous forme de solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
50µg
Code produit. 18128380
Marque: R&D Systems™ 2530CD050
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human CD155/PVR is coated at 2.5 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Human TIGIT Fc Chimera (Catalog # 7898-TGB ) that produces 50% optimal binding response is 40-200 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AAH15542
À utiliser avec (application) Binding Activity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 5817
Poids moléculaire M.W. (Observed): 62-70 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 35.3 kDa
Nom CD155/PVR
Quantité 50 μg
Source Mouse myeloma cell line, NS0-derived human CD155/PVR protein Gly27-Asn343, with a C-terminal 6-His tag
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) PVR
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine CD155/PVR