Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
Code produit. 18375577
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans de l’acétonitrile et du TFA avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Code produit. 18375577
Marque: R&D Systems™ 338AC050/CF
CHO derived
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08476
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans l’acétonitrile et le TFA.
Identification génétique (Entrez) 3624
Poids moléculaire M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Nom Activin A
Quantité 50 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Concentration en endotoxines <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Symbole de gène(s) INHBA
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Protéine Activin A