Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427836 100 g 100g
11407836 5 g -
11417836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14767.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
L’acide (R)-(-)-mandélique est utilisé comme composant antiseptique, en particulier contre les infections des voies urinaires. L’acide mandélique et ses dérivés sont utilisés pour leurs doubles propriétés, en tant qu’agent antibactérien et qu’agent antivieillissement. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de molécules cibles destinées à d’autres applications.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(-)-mandélique est utilisé comme composant antiseptique, en particulier contre les infections des voies urinaires. L’acide mandélique et ses dérivés sont utilisés pour leurs doubles propriétés, en tant qu’agent antibactérien et qu’agent antivieillissement. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de molécules cibles destinées à d’autres applications.
Solubilité
Il est partiellement soluble dans l’eau, librement soluble dans l’alcool isopropylique et l’alcool éthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 100 g
Rotation optique -153° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%