Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329655 5 g -
11339655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19116.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Point de fusion 131°C to 135°C
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Beilstein 2691094
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Quantité 5 g
Rotation optique -153° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive