Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-Mandelic acid |
| Point de fusion | 131°C to 135°C |
| Quantité | 25 g |
| Rotation optique | -153° (c=5 in Water) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee ≥99 % |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Beilstein | 2691094 |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |