Learn More
(R)-(-)-Acide mandélique, TRC
Code produit 30133738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133738 10 g 10g
30012543 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16253010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), (R)-Mandelic acid, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (R)-, Mandelic acid, D- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (-)-(R)-Mandelic acid, (-)-D-Mandelic acid, (-)-Mandelic acid, (-)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-Hydroxyphenylacetic acid, (R)-(-)-Mandelic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-Amygdalic acid, (R)-Hydroxy(phenyl)acetic acid, (R)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid, D(-)-Mandelic acid, D-2-Phenylglycolic acid, D-Mandelic acid
Nom IUPAC (2R)-2-hydroxy-2-acide phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Mandelic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Poids de la formule 152.0473
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 10 g