Learn More
(R)-α-méthyltyrosine, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-α-Methyltyrosine |
Note relative au nom | 98% ee |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | >211°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Excès énantiomérique | 98.0% min. |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Quantité | 250 mg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (R)-alpha-Methyltyrosine