Learn More
(R)-N-BOC-allylglycine, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10652423 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10652423 500 mg Flacon en verre 500mg
10500362 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10652423 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 362845000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170899-08-8
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD01320882
Clé InChI BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonyme boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
CID PubChem 638723
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-énoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-N-BOC-Allylglycine
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Rotation spécifique -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Liquide visqueux