Learn More
(R)-Oxiracetam, MedChemExpress
Code produit. 16423427
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16423427
Marque: Medchem Express HY17554
MedChemExpress (R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Oxiracetam
CAS 68252-28-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H10N2O3
Quantité 50 mg
Synonyme (R)-(+)-Oxiracetam
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.