Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Biotin-XX Conjugate
Code produit. 10413832
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
10413832 0,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10413832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P811
R-Phycoérythrine, conjugué Biotine-XX
Le conjugué R-phycoérythrine biotine-XX se compose de la phycobiliprotéine exceptionnellement brillante, R-PE conjuguée à la biotine-XX, où la biotine est bien séparée du point de fixation par un espaceur de quatorze atomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 4 mg/ml
Conjugué Biotine
Quantité 0,5 ml
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Famille de protéines Autres protéines
Type de produit Conjugué à la biotine (R-PE)