Learn More
(R)-(+)-Pulegone 1000 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(+)-Pulegone |
| CAS | 89-82-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | R-(+)-Pulegone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H16 O |
| Concentration | 1000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1 |
| Afficher plus |