Learn More
(R,R)-BD-AcAc 2, MedChemExpress
Code produit. 16401776
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16401776
Marque: Medchem Express HY15344
MedChemExpress (R,R)-BD-AcAc 2 ((R,R)-Ketone Ester), a ketone monoester, can be used as a source of oral nutritional ketones.
(R,R)-BD-AcAc 2 can elevate plasma levels of β-hydroxybutyrate and acetoacetate, blood glucose, blood Na+ levels and blood creatinine levels after oral administration in mice. (R,R)-BD-AcAc 2 can partly prevent muscle weakness in septic mice. (R,R)-BD-AcAc 2 has potential to improve exercise performance and endurance in animal body. (R,R)-BD-AcAc 2 can also be used to research Parkinson’s disease or diabetes.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-BD-AcAc 2
Forme physique Viscous Liquid
CAS 1208313-97-6
Couleur Jaune clair
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H16O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme (R,R)-Ketone Ester
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)CC(OCC[C@H](O)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.