Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Conditionnement:
10µg
50µg
Description
Measured in a cytotoxicity assay using L-929 mouse fibroblast cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D. Matthews, N. and M.L. Neale (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 221. The ED50 for this effect is 4-20 pg/mL.
Informations sur la commande
The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01374 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 4049 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 17-19 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 19 kDa |
| Nom | Lymphotoxin-alpha/TNF-beta, Carrier Free |
| Méthode de préparation | Reconstitute at 100μg/mL in PBS. |
| Quantité | 10 μg |
| Source | E. coli-derived human Lymphotoxin-alpha/TNF-beta protein Leu35-Leu205, with an N-terminal Met |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Afficher plus |