Learn More
(R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 132.0786 |