Learn More
(R,S)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol, TRC
Code produit 30012307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012307 50 g 50g
30008707 250 g 250g
30008810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47264050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-79-8
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Synonyme (RS)-Solketal, (+/-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (+/-)-Glycerol 1,2-Acetonide, 1,2-Isopropylideneglycerin, 1,2-Isopropylideneglycerol, 2,3-(Isopropylidenedioxy)propanol, 2,3-Isopropylideneglycerol, Acetone Glyceryl Acetal, Dioxolan, α,β-Isopropylidene Ether, Glycerolacetone, NSC 59720;
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 132.0786