Learn More
(R,S)-Ivosidenib, MedChemExpress
Code produit. 16463637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16463637
Marque: Medchem Express HY18767A
MedChemExpress (R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
(R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-Ivosidenib
CAS 2070009-31-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H22ClF3N6O3
Quantité 50 mg
Synonyme (R,S)-AG-120
Informations sur la solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (5.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1(F)CC(NC([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@@H](N3C4=NC=CC(C#N)=C4)CCC3=O)=O)C5=CC=CC=C5Cl)=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 582.96
Poids de la formule 582.96
Pourcentage de pureté 98.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.