Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante de la gamme R10000
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Encore plus durables – Les rubans de la gamme R10000 se composent d’une résine produisant un texte qui tient longtemps ; un texte capable de résister à des années de vie dans des zones industrielles et à l’extérieur.
- Encore plus rapide – Les cartouches de ruban autonomes sont faciles à remplacer, ce qui élimine les problèmes d’étalonnage de l’imprimante et d’enfilage du ruban
- Les rubans de la gamme R10000 sont parfaits pour une utilisation avec des matériaux d’intérieur / extérieur durables tels que ceux de la marque Brady B-595
Spécification
Spécification
| Type de produit | Printer Ribbon |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’étiquetage BMP™61, BradyPrinter™ M611, BradyPrinter M611 |
| Matériau | Résine |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 75 pi |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Dimensions (L x l) | 75 pi x 2 po |
| Alternate Part Number | M61-R10010 |