Learn More
Thermo Scientific™ R2A Agar
Description
Dénombrez les bactéries hétérotrophes à partir d’échantillons d’eau potable grâce à la gélose Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A prête à l’emploi. Ce milieu réduit sur le plan nutritionnel a été spécialement conçu pour améliorer la récupération des bactéries stressées et endommagées par le chlore dans des échantillons d’eau traitée.
Utilisez une gélose R2A pour l’examen microbiologique de l’eau potable.
- Facilite la récupération des bactéries stressées et endommagées, et permet ainsi d’obtenir des comptages de colonies plus réalistes par rapport aux milieux traditionnels.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les méthodes standard pour le dénombrement des bactéries hétérotrophes dans l’eau ont traditionnellement utilisé des milieux riches en nutriments, tels que la gélose de comptage des plaques, avec incubation à 35°C1. Les organismes isolés dans ces conditions ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des bactéries présentes dans l’échantillon2.
La gélose R2A développée par Reasoner et Geldreichis2 est un milieu nutritionnellement réduit. Il a été démontré que l’utilisation de ce milieu et une incubation plus longue à des températures plus faibles ont amélioré la récupération des bactéries stressées et endommagées par le chlore dans les eaux traitées, ce qui a entraîné des comptages bactériens plus élevés et plus réalistes.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc perlé, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose R2A |
| Format | Plaque de 90mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 22 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |