Learn More
Epredia™ Armoires de classement de lames à 14 tiroirs RA Lamb
Code produit. p-4529755 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Capacité de lame:
6000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12131820
Marque: Epredia™ E43/12BLUE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez verticalement jusqu'à 6 000 lames de microscope 76 x 26 mm grâce à ces armoires de classement de lames à 14 tiroirs.
Stockez verticalement jusqu'à 6 000 lames de microscope 76 x 26 mm grâce aux armoires de classement de lames à 14 tiroirs Thermo Scientific™ RA Lamb.
  • Capacité de 3 000 ou 6 000 lames selon le modèle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Armoire de classement des lames
Capacité de lame 6000
Couleur Bleu
Profondeur (métrique) de l’unité 480 mm
L’appareil peut contenir 6000 lames
Hauteur (métrique) unité 480 mm
Longueur (métrique) de lame 76 mm
Matériau Acier
Largeur (métrique) de lame 26 mm
Largeur (métrique) unité 140 mm