Learn More
Epredia™ Seaux pour échantillons RA Lamb
Code produit. 12628586 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12628586
Marque: Epredia™ E89/12
Transportez les échantillons rapidement et efficacement avec les seaux pour échantillons Epredia™ RA Lamb grâce à leurs couvercles à pression et leurs poignées de transport
Transportez les échantillons rapidement et efficacement avec les seaux pour échantillons RA Lamb Thermo Scientific™ grâce à leurs couvercles à pression et leurs poignées de transport
  • Seau en polyéthylène moulé de couleur blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Capacité (métrique) 1 L
Couleur blanc
Comprend Couvercle et poignée