Learn More
Epredia™ Seaux pour échantillons RA Lamb
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Transportez les échantillons rapidement et efficacement avec les seaux pour échantillons RA Lamb Thermo Scientific™ grâce à leurs couvercles à pression et leurs poignées de transport
- Seau en polyéthylène moulé de couleur blanche
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | blanc |
| Comprend | Couvercle et poignée |