Learn More
RA190, MedChemExpress
Code produit. 16433148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16433148
Marque: Medchem Express HY100739
MedChemExpress RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
Spécification
Nom chimique ou matériau RA190
CAS 1617495-03-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H23Cl5N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM)
SMILES O=C1/C(CN(C([C@@H](N)CC2=CC=CC=C2)=O)C/C1=C/C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=C\C4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 596.76
Poids de la formule 596.76
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.