Learn More
Abnova™ RAB39B Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAH09714 |
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Identification génétique (Entrez) | 116442 |
| Poids moléculaire | 49.17 |
| Nom | RAB39B (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Plage de pH | 8 |
| Méthode de préparation | In vitro wheat germ expression system |
| Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Afficher plus |