Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody
Description
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31143 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31143 reacts with the heavy chains of human IgG and with the light chains common to most human immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. After opening, dilute only enough antibody for a single day's use. Store remainder at 4°C under sterile conditions. Country of Origin: USA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | Human IgG (H+L) |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2.31 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with no preservative; pH 7.6 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Méthode de purification | Antigen affinity chromatography |
| Quantité | 2 mg |
| État réglementaire | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.