Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Code produit 11443786 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443786 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443786 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    289.80€ / 2mL
    Économisez 15.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Spécification
Antigène IgG, Whole Molecule
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 2 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Forme Purified
Isotype IgG