missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de C3a de lapin

Code produit. p-7219869
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17145839

Marque: Invitrogen™ ER3RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Rabbit C3a quantitates rabbit C3a in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit C3a.

Le composant complémentaire C3 joue un rôle central dans l’activation du système de complément. Son activation est requise pour les voies d’activation classiques et parallèles. Les personnes souffrant d’une déficience en C3 sont sujettes aux infections bactériennes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Protéine stimulante d’acylation ; produit de clivage de protéine stimulante d’acylation ; AHUS5 ; AI255234 ; ARMD9 ; ASP ; C3 ; C3 et protéine contenant du domaine alpha-2-macroglobuline de type PZP 1 ; C3a ; anaphylatoxine C3a ; C3adesArg ; C3b ; C3bc ; C3-bêta-c ; C3r1 ; Complément C3 ; chaîne alpha de complément C3 ; chaîne bêta de complément C3 ; chaîne alpha' de complément C3b ; fragment de chaîne alpha' de complément C3c 1 ; fragment de chaîne alpha' de complément C3C 2 ; fragment de complément C3d ; fragment de complément C3dg ; fragment de complément C3f ; fragment de complément C3g ; composant complémentaire 3 ; composant complémentaire C3a ; composant complémentaire C3b ; CPAMD1 ; protéine sécrétoire de liaison du sperme de l’épididyme Li 62 p ; HEL-S-62 p ; HSE-MSF ; Plp ; prepro-C3
Plage de dosage 0,1 à 20 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P12247
Symbole de gène(s) C3
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Complément C3a
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis