Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IFN-gamma de lapin
Code produit. 17155839
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17155839
Marque: Invitrogen™ ER4RBX5
ELISA
Rabbit IFN-gamma quantitates rabbit IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IFN-gamma.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion BoIFNG ; cytokine ; EGK_03901 ; interféron gamma ; précurseur d’interféron gamma ; interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma (AA -23 à 143) ; H-IFN-g ; Ifg ; IFI ; gamma IFN ; IFN ? ; IFNG ; IFN-g ; IFNG2 ; IFN gamma ; précurseur IFN gamma ; IFN-y ; IFN ? ; interféron immunitaire ; interféron gamma ; précurseur de l’interféron gamma ; interféron gamma type 2 ; interféron y ; interféron ? ; interféron, gamma ; interféron-gama ; interféron-gamma ; niveau d’interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma ; interféron ? ; M-IFN-g ; R-IFN-g
Plage de dosage 0,16 à 100 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,16 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P30123
Symbole de gène(s) IFNG
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IFN gamma
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min