missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IFN-gamma de lapin
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Rabbit IFN-gamma quantitates rabbit IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IFN-gamma.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | BoIFNG ; cytokine ; EGK_03901 ; interféron gamma ; précurseur d’interféron gamma ; interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma (AA -23 à 143) ; H-IFN-g ; Ifg ; IFI ; gamma IFN ; IFN ? ; IFNG ; IFN-g ; IFNG2 ; IFN gamma ; précurseur IFN gamma ; IFN-y ; IFN ? ; interféron immunitaire ; interféron gamma ; précurseur de l’interféron gamma ; interféron gamma type 2 ; interféron y ; interféron ? ; interféron, gamma ; interféron-gama ; interféron-gamma ; niveau d’interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma ; interféron ? ; M-IFN-g ; R-IFN-g |
| Plage de dosage | 0,16 à 100 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,16 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P30123 |
| Symbole de gène(s) | IFNG |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu