Learn More
Impureté H du rabéprazole EP (impureté F du lansoprazole EP), Mikromol™
Code produit 30461899
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461899 4 x 25 mg -
30051067 25 mg 25mg
17904046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461899 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0474.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté H du rabéprazole EP (impureté F du lansoprazole EP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Noms d’analytes ou de composants 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H12 Cl N3 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Type de solution Neat
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-[(4-chloro-3-méthylpyridin-2-yl)méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 305.78
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 305.039 g/mol