Learn More
N-oxyde de rabéprazole, Mikromol™
Code produit 30051873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051873 25 mg 25mg
18023310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051873 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0618.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de rabéprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole N-Oxide
CAS 924663-38-7
Noms d’analytes ou de composants Rabeprazole N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H21 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Rabeprazole N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. D (EP), Rabeprazole Imp. D (EP), Rabeprazole USP Related Compound B, Rabeprazole USP RC B, Rabeprazole Related Compound B, Rabeprazole Sodium Impurity D, Rabeprazole Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Nom IUPAC 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-1-oxidopiridin-1-io-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 375.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 375,1253 g/mol