Learn More
Rabéprazole sodique, Mikromol™
Code produit 17971846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971846 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971846 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0618.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Rabéprazole sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole Sodium
CAS 117976-90-6
Noms d’analytes ou de composants Rabeprazole Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H20 N3 O3 S . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo, Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E
Formule InChI InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Nom IUPAC sodio;2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfinil]benzimidazol-1-uro
Poids moléculaire (g/mol) 381.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 381,1123 g/mol