Learn More
N-oxyde de sulfone de rabéprazole, Mikromol™
Code produit 30457875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457875 4 x 25 mg 100mg
30051817 25 mg 25mg
17923836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457875 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0618.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de sulfone de rabéprazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole Sulfone N-Oxide
CAS 924663-37-6
Noms d’analytes ou de composants Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H21 N3 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Nom IUPAC 2-[[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]méthylsulfonyl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 391.44
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 391,1202 g/mol