Learn More
rac 1-oléoyl glycérol-d5, TRC
Code produit 30414602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414602 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30414602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO52798225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Oleoyl Glycerol-d5
CAS 565183-24-6
Formule moléculaire C21 D5 H35 O4
Quantité 25 mg
Synonyme 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9CI, ACI), 2,3-Dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 (9Z)-9-octadecenoate (ACI), (±)-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5 1-Monooleate, (9Z)-9-Octadecenoic acid 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, α-Glyceryl-d5 monooloeate, α-Monoolein-d5, Glyceryl 1-Monooleate-D5 (glyceryl-D5)
Formule InChI InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nom IUPAC (1,1,2,3,3-pentadeutério-2,3-dihydroxypropyl) (Z)-octadéc-9-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 361.5707
Poids de la formule 361,324 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.