Learn More
rac-3-Acide hydroxypentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-3-Hydroxypentanoic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Poids de la formule | 118.063 |
| Pourcentage de pureté | >95% |