Learn More
rac Desfluoro Citalopram Oxalate, TRC
Code produit. 30009889
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30009889 25 mg 25mg
30136293 5 mg 5mg
30003545 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 30009889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD28996525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1093072-86-6
Nom chimique ou matériau Desfluoro Citalopram Oxalate
Poids de la formule 396.1685
Formule InChI InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Nom IUPAC 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-phenyl-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
Formule moléculaire C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 396.44
Pourcentage de pureté >95%
Notes de qualité de la pureté HPLC
SMILES CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Synonyme 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
Afficher plus Afficher moins
Spécification
Quantité 25 mg