Learn More
rac-Naproxène, LoGiCal
Code produit 30457606
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457606 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457606 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0152.19
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Naproxen
CAS 23981-80-8
Noms d’analytes ou de composants rac Naproxen
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme rac-Naproxen, 6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-(6-méthoxynaphtalén-2-yl)propanoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Quantité 10 mg
Poids de la formule 230.0943 g/mol