Learn More
rac-Naproxène, Mikromol™
Description
rac-Naproxène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Naproxen |
| CAS | 23981-80-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | rac Naproxen |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H14 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | rac-Naproxen, 6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-ÃŽ±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, ÃŽ±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(6-méthoxynaphthalène-2-yl)propanoïque |
| Afficher plus |