Learn More
Memmert™ pour WNB22
Code produit. 16374647 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie de 14 l et 22 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16374647
Marque: Memmert™ W22B02778
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces racks pour tubes à essai avec les bains Memmert. Les racks pour tubes à essai Memmert™ pour bain d’eau / huile sont disponibles dans une variété de tailles de modèles afin de répondre à vos besoins spécifiques.
  • Portoir pour tubes à essai
  • À utiliser avec un bain-marie ou un bain d’huile Memmert
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains-marie de 14 l et 22 l
Capacité 110 14.5 mm Test Tubes