Learn More
Tenak™ Rack pour congélateur avec étagères et tige de verrouillage
Code produit. 12428290 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
:
Étagères : 4
Code produit. 12428290
Marque: Tenak™ TE20104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rack pour congélateur équipé d’une tige de verrouillage et d’étagères.
  • Portoir
  • À utiliser avec des congélateurs
Spécification
Comprend Barre de verrouillage, étagères
Étagères 4 Tiers
À utiliser avec (équipement) Congélateurs
Dimensions (L x l x H) 290 x 140 x 145 mm